Documenti
776335
Sigma-Aldrich
1-Decyl-1-methylpyrrolidinium-d32 bromide
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D32NBr
Peso molecolare:
338.52
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+32
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H].[Br-]
InChI
1S/C15H32N.BrH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16(2)14-11-12-15-16;/h3-15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
GRYUTIMMBUNCIW-QWFRDGOLSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3