Documenti fondamentali
774960
Sigma-Aldrich
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
ND2CSCSND2
Peso molecolare:
124.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)