Documenti fondamentali
773646
Sigma-Aldrich
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BF3KN
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BF3N.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-4H;/q-1;+1
JEQAKQWNUUSKHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)