Documenti fondamentali
773581
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-bromo-2-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
(5-Bromo-2-methylphenyl)carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2-methylphenylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
115-118 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cc1NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-8-5-6-9(13)7-10(8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
BNVTXJGOUMSADR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)