Documenti fondamentali
773360
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.2
Sinonimo/i:
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, Polyoxazoline, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx
Scegli un formato
1 G
68,50 €
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Tg 34°C
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mn 2,000
Ind. polidispersione
≤1.2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Amine polyoxazolines can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.