Documenti fondamentali
77301
Sigma-Aldrich
(+)-Perillaaldehyde
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxaldehyde, (R)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
2413108
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.505
Densità
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
Altre note
Highly purified (+)-perillaaldehyde useful as chiral building block[1][2][3]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)