Documenti fondamentali
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
Sinonimo/i:
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 772925, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
Densità
1.179 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)