Documenti fondamentali
772283
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose
95%
Scegli un formato
1 G
226,00 €
5 G
763,00 €
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
226,00 €
5 G
763,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
92-95 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1
IEOLRPPTIGNUNP-JABUTEAWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)