Documenti fondamentali
771295
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinonimo/i:
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18BNO5
Peso molecolare:
339.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 771295, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
188-195 °C
Stringa SMILE
O=C(O1)CN(C)CC(OB1C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C18H18BNO5/c1-20-11-17(21)24-19(25-18(22)12-20)15-7-9-16(10-8-15)23-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-13H2,1H3
VYZMIDOUQRUKEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)