Documenti fondamentali
768405
Sigma-Aldrich
9,9′-[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis[3,6-bis(1,1-dimethyl ethyl)]-9H-carbazole
99%
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)-1,1′-biphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H56N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
709.01
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
437-442 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccc(cc6c7cc(ccc57)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8ccc(cc8c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H56N2/c1-49(2,3)35-17-25-45-41(29-35)42-30-36(50(4,5)6)18-26-46(42)53(45)39-21-13-33(14-22-39)34-15-23-40(24-16-34)54-47-27-19-37(51(7,8)9)31-43(47)44-32-38(52(10,11)12)20-28-48(44)54/h13-32H,1-12H3
OFUWRAFMFGLINE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Host materials for efficient solution-processed red and green phosphorescent devices.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Meng-Huan Ho, et al.
Thin Solid Films, 517, 943-947 (2008)
Articoli
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.