Documenti fondamentali
767786
Sigma-Aldrich
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-(5-Formylthiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
251-257 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-4-5-11(16-10)8-2-1-3-9(6-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
VIKAAKFSYUCLTJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)