Documenti fondamentali
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
Sinonimo/i:
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BF3KN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
230-275 °C
Stringa SMILE
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)