765015
2,2′-Dimethyl-N,N′-di-[(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl]-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-NPD, N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)-2,2′-dimethylbenzidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
247-252 °C
λmax
306 nm in THF
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1-c2ccc(cc2C)N(c3ccccc3)c4cccc5ccccc45)N(c6ccccc6)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C46H36N2/c1-33-31-39(47(37-19-5-3-6-20-37)45-25-13-17-35-15-9-11-23-43(35)45)27-29-41(33)42-30-28-40(32-34(42)2)48(38-21-7-4-8-22-38)46-26-14-18-36-16-10-12-24-44(36)46/h3-32H,1-2H3
ZJFKMIYGRJGWIB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.