763500
Cyanomethyl benzodithioate
98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyanomethyl dithiobenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
42-47 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C(SCC#N)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C9H7NS2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
SBFVXSRJTJHHPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.