Documenti fondamentali
763373
Sigma-Aldrich
(1-Acetoxyethyl)ferrocene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16FeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
68-70 °C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(OC(C)=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H11O2.C5H5.Fe/c1-7(11-8(2)10)9-5-3-4-6-9;1-2-4-5-3-1;/h3-7H,1-2H3;1-5H;
FQCPSJFOJLNVTP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)