763071
3,5-Bis(2-dodecylthiocarbonothioylthio-1-oxopropoxy)benzoic acid
98% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
60-65 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)C(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C39H62O6S6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-48-38(46)50-30(3)36(42)44-33-27-32(35(40)41)28-34(29-33)45-37(43)31(4)51-39(47)49-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h27-31H,5-26H2,1-4H3,(H,40,41)
GOLRGLNMILBFFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.