Documenti
762563
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
114-119 °C
Stringa SMILE
Cn1c(nc2ccccc12)-c3ccccc3Br
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-17-13-9-5-4-8-12(13)16-14(17)10-6-2-3-7-11(10)15/h2-9H,1H3
GXKNXZLRJJKVDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3