Documenti fondamentali
761249
Sigma-Aldrich
2-(Penta-4-ynyl)-2-oxazoline
96%
Sinonimo/i:
2-(Penta-4-ynyl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
1.005 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-3-4-5-8-9-6-7-10-8/h1H,3-7H2
MNUUNDKDTPELEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biocompatible multifunctional monomer:
  • This monomer can be used for click/ligation chemistry, as well as polymerized with other oxazolines.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
196.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91.11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)