Documenti fondamentali
761052
Sigma-Aldrich
1H-Imidazole-1-carboxylic acid-3-butenyl ester
97%
Sinonimo/i:
Heller-Sarpong Reagent-Homoallyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488
Densità
1.107 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCCC=C)N1C=CN=C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-6-12-8(11)10-5-4-9-7-10/h2,4-5,7H,1,3,6H2
BNGLJMQCDKTXTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1H-Imidazole-1-carboxylic acid-3-butenyl ester can be used:
  • To prepare bis-naphthyridine derived cyclic mismatch binding ligands (CMBLs) which exhibit DNA repeat binding properties.[1]
  • As a reagent in the chemoselective esterification of carboxylic acids.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Design and synthesis of cyclic Mismatch-Binding Ligands (CMBLs) with variable linkers by Ring-Closing metathesis and their photophysical and DNA repeat binding properties
Mukherjee S, et al.
Chemistry?A European Journal , 23, 11385-11396 (2017)
Chemoselective esterification and amidation of carboxylic acids with imidazole carbamates and ureas
Heller ST and Sarpong R
Organic Letters, 12(20), 4572-4575 (2010)
Contenuto correlato
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.