Documenti
76080
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide hydrate
70-80% Pd basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
OPd · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.42 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
70-80% Pd basis
Forma fisica
powder
Composizione
H2O, 0.5-1.5 mol/mol
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Stringa SMILE
O=[Pd].[H]O[H]
InChI
1S/H2O.O.Pd/h1H2;;
CJCUJYURPLYQOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydrogenation catalyst
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3