76063
Palladium hydroxide on activated charcoal
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
Sinonimo/i:
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalysts
Stato
lumps
Qualità
moistened with water
contiene
~50% water as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10-20% Pd (based on dry substance)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?