760293
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
1,3,5,7-Cyclotetra(methylsiloxane), 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane, TMCTS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
deposition grade
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.999% (trace metals analysis)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
134 °C (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)