Documenti
760242
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
5-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
285-290 °C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=NNC2=C1C=C(C)C=C2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9(12)13)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3