Documenti fondamentali
760234
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-benzopyran-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid, Chroman-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
120-125 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1COc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)