Documenti
760048
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BrClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
53-57 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C