Documenti fondamentali
759899
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN4
Peso molecolare:
154.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
195-205 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cn2cnnc2cn1
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-10-3-8-9-5(10)1-7-4/h1-3H
AEYXOXKPWJKVTB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)