Documenti fondamentali
759627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-(2-thiazolyl)oxetane
97%
Sinonimo/i:
3-(2-Thiazolyl)-3-oxetanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
114-116 °C
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1(COC1)c2nccs2
InChI
1S/C6H7NO2S/c8-6(3-9-4-6)5-7-1-2-10-5/h1-2,8H,3-4H2
XHKXULROAWMQOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)