Documenti
758450
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
Sinonimo/i:
Benzothiazole-2-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-93 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3