Documenti
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548
Densità
1.468 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C