756660
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
contains 6 mol % scandia as stabilizer
Sinonimo/i:
Sc6SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Stato
powder
contiene
<1 mol % Al2O3 as stabilizer
6 mol % scandia as stabilizer
<2.5 mol % HfO2
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
8-10 m2/g
Dimensione particelle
<0.6 μm
Categoria alternativa più verde
Applicazioni
- preparation of the of scandium doped BaZrO3 based perovskites(28)(29)
- an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)(30)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)