Documenti fondamentali
756229
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chloro-thieno[3,2-c]pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
153-159 °C
159 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1nccc2scc(Br)c12
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-3-11-5-1-2-10-7(9)6(4)5/h1-3H
FXIKIVFBAQCMRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)