Key Documents
756180
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxytriphenylamine
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethoxy-N,N-diphenylaniline, 5-(Diphenylamino)-1,3-dimethoxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19NO2
Peso molecolare:
305.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-103 °C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO2/c1-22-19-13-18(14-20(15-19)23-2)21(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-15H,1-2H3
HNNBPHRCCXLGQP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Novel triphenylamine derivative
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3