755737
Tungsten hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
Tungsten hexacarbonyl, Hexacarbonyltungsten (0), Tungsten carbonyl, Tungstenhexacarbonyl
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
12.1 (vs air)
Tensione di vapore
1.2 mmHg ( 67 °C)
Saggio
99.9% (trace metals analysis)
Forma fisica
solid
Purificato mediante
sublimation
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
Punto di fusione
150 °C (lit.)
Densità
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.