Documenti fondamentali
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15Br2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
Densità
1.636 at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
phosphonate
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)