755168
Carbon nanotube, double-walled
<10% Metal Oxide(TGA)
Sinonimo/i:
NC-2100, DWNT, Double wall carbon nanotubes
About This Item
Stato
powder
Diametro medio × lung.
3.5 nm × 1-10 μm , TEM
Area superficiale
>500 m2/g , BET
Impurezze
<10% Metal Oxide (TGA)
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).