Documenti
754277
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-13C3-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C6H20O5Si
Peso molecolare:
239.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
120 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CO[Si](OC)(OC)CCCO[13CH2][13CH]1O[13CH2]1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i7+1,8+1,9+1
BPSIOYPQMFLKFR-ULEDQSHZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup