Documenti fondamentali
753793
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Formula condensata:
CdSxSe1-x/ZnS
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
Diametro
6 nm
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescenza
λem 630 nm
Gruppo funzionale
oleic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Risultati analitici
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Oleic Acid as Ligand
Note legali
For use in optical electronics research only.
Product of CytoDiagnostics
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Vedi tutto