Documenti fondamentali
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al6N6O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
1800 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)