751979
Calcium iodide hydrate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium diiodide hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤60.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
783 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.