Documenti
750956
Sigma-Aldrich
Diethyl sulfate-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Ethyl sulfate-d10, Sulfuric acid diethyl ester-d10
About This Item
Formula condensata:
(C2D5O)2SO2
Peso molecolare:
164.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % D
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
208 °C (lit.)
Densità
1.250 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
DENRZWYUOJLTMF-MWUKXHIBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup