Documenti
750603
Sigma-Aldrich
3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyano-(5-bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H4BrNO2S2
Peso molecolare:
314.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
267-275 °C
Stringa SMILE
OC(/C(C#N)=C/C(S1)=CC2=C1C=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C10H4BrNO2S2/c11-9-3-8-7(16-9)2-6(15-8)1-5(4-12)10(13)14/h1-3H,(H,13,14)/b5-1+
HCSMOQZFARKOTQ-ORCRQEGFSA-N
Applicazioni
This material can be used in the synthesis of Ruthenium-Free Dyes for Dye Sensitized Solar Cells similar to MK2 Dye (Aldrich Prod. No. 728705).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3