Documenti fondamentali
750174
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)propan-1-aminium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19BF4NP
Peso molecolare:
331.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
123-130 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP.BF4/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15;2-1(3,4)5/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2;/q;-1/p+1
DQEGSBMYLPJDIY-UHFFFAOYSA-O
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)