Documenti fondamentali
749567
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
Scegli un formato
1 G
25,80 €
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.571
Densità
1.495 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)