Documenti
749346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrClO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-88 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3