Key Documents
747831
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
97%
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-114 °C
110-114 °C
Stringa SMILE
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)