Documenti
747483
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane-d30
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6D5(CD2)11CD3
Peso molecolare:
276.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+30
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D,12D2,13D,14D,15D2,16D,17D
KWKXNDCHNDYVRT-NPTDWAEGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup