Documenti
746703
Sigma-Aldrich
16-Mercaptohexadecanamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H33NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
96-102 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCS)N
InChI
1S/C16H33NOS/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H2,17,18)
PIJCUJXBPYCINA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Amido derivative SAMs have been used to control the protein absorption in biological applications. “Wave function engineering” through charge transport by tunneling across self-assembled monolayers (SAMs) for molecular electronics.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"w-Terminated alkanethiolate monolayers on surfaces of copper; silver; and gold have similar wettabilities"
Laibinis; Paul E.; Whitesides; George M.
Journal of the American Chemical Society, 114, 1990-1990 (1992)
"Evaluation of amine- and amide-terminated self-assembled monolayers as "Molecular glues" for Au and SiO2 substrates"
Hooper; A. E.; Werho; D.; Hopson; T.; Palmer; O.
Surface and Interface Analysis : SIA, 31, 809-809 (2001)