Documenti fondamentali
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
Scegli un formato
1 G
90,00 €
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
90,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.556
Densità
1.171 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107.25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)