Documenti fondamentali
745065
Sigma-Aldrich
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(m-tolyl)iodonium triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18F3IO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.29
Beilstein:
7790043
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon content, 40.7-43.2%
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
triflate
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cccc([I+]c2c(C)cc(C)cc2C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-6-5-7-15(10-11)17-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
JFTSJYFKINVLMA-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)