Documenti fondamentali
744565
Sigma-Aldrich
Palladium acetate 2-mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinonimo/i:
PhosphonicS SEM2Pd
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Grado di funzionalizzazione
0.1-0.4 mmol/g loading
Dimensione particelle
≥45 μm (95%)
Applicazioni
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Risultati analitici
palladium: detected
Note legali
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)